Wichtige Dokumente
23154
Thermogreen® LB-2 Septen, feste Scheiben
diam. 11.5 mm ( 11/24 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 50 ea
Durchmesser
11.5 mm ( 11/24 in.)
Kompatibilität
configured for Varian Capillary injector
configured for Varian Saturn GC-MS
Allgemeine Beschreibung
- Sehr geringes Ausbluten über eine große Bandbreite von Einlass-Temperaturen (100 °C bis 350 °C) hinweg.
- Bereits konditioniert und gebrauchsfertig
- Einfachere Penetration der Nadel und hohe Toleranz gegenüber Einstichen (ideal für Autosampler)
- Exklusive Gummi-Formulierung von Supelco
Anwendung
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.[3]
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.[4]
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.[5]
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.[6]
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)