Merck
22808
Supelco
GOW-MAC® Mini-Leckdetektor
AC/DC input 230 V AC (50 Hz)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Allgemeine Beschreibung
Detektor . . . . . . . .Wärmeleitfähigkeit mit Thermistoren
Optische Anzeige. . . LED-Balken in einstellbarer Helligkeit
Audio-Signal . . . . Hörbarer Alarm mit Schwellwert- und Lautstärkeneinstellung
Pumpe . . . . . . . . . .Diaphragma-Typ
Stromanschluß. . . . . Modell 21-070: 115 V, 60 Hz
Modell 21-072: 230 V, 50 Hz
Batterie . . . . . . . . Wiederaufladbar, Ni-Cd
Batterie-Lebensdauer . . . . . .8 Stunden
Kann in 1 h auf 95% der Kapazität geladen werden
Bereiche. . . . . . . . Low: x1
High: x100
Null-Einstellung . . . . . . . . . . Automatisch unter Ausschaltung der Drift
Abmessungen. . . . .8 x 4.5 x 13 cm
Rechtliche Hinweise
GOW-MAC is a registered trademark of GOW-MAC Instrument Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)