Merck
22775
Agilent/HP JetPaper Druckkartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
44103103
Allgemeine Beschreibung
Für den Agilent/Hewlett-Packard 3396A-Integrator und die Drucker QuietJet, ThinkJet und QuietJet Plus (HP-Artikel-Nr. 92261A). Eine Patrone druckt 600.000 Zeichen. Schwarze Tinte.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
437.0 °F
Flammpunkt (°C)
225 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)