Merck
Z125326
Ace PTFE-Ferrulen
for tubing o.d., 6.4 mm (1/4 in.)
Größe auswählen
12 EA
CHF 50.60
CHF 50.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 50.60
About This Item
UNSPSC-Code:
27121703
NACRES:
NB.35
CHF 50.60
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for tubing o.d. 6.4 mm (1/4 in.)
Hersteller/Markenname
Ace Glass 1171007
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anstelle von O-Ringen bei Glasgeräten benutzbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)