Wichtige Dokumente
21263
GC stationäre Phase
phase SP®-1200, bottle of 10 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
bottle of 10 g
Parameter
25-200 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
SP®-1200 phase
Löslichkeit
chloroform: soluble
Säulenart
packed GC
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)