24284
SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
125
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
- Gebunden
- Poly(ethylenglycol)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: 35 °C bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Verwandter Inhalt
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..