20281
Florisil®
100-200 mesh, fine powder
Synonym(e):
Aktiviertes Magnesiumsilikat, Magnesiumsilikat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
standard
Form
fine powder
Verpackung
jar of 454 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
289 m2/g
Matrix
Magnesium silicate hydrate
Aktive Matrixgruppe
magnesium silicate hydrate
Partikelgröße
100-200 mesh
74-149 μm
Porengröße
60 Å mean pore size
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as column packing material in column chromatography
- as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography, adsorption column chromatography
- in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?