20034AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 10 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
cyclodextrin, beta- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
3.5-7
Trenntechnik
chiral
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Gebundene Phase: Nicht derivatisiertes, natives β-Cyclodextrin
Ressourcen:
CYCLOBOND-FAQs
CYCLOBOND-Referenzbibliothek
Literatur zu chiralen Produkten
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.