Merck
14022AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
HPLC-Säule Astec® CHIROBIOTIC® TAG chiral, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L63
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
teicoplanin aglycone phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
3.0-6.8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Durch die Entfernung von drei Kohlenhydratgruppen erhält CHIROBIOTIC® TAG komplementäre Selektivität zu CHIROBIOTIC® T. Die Auflösung wird für viele Aminosäuren, α-, β-, γ- und zyklischem, insbesondere aber schwefelhaltigem Methionin, Histidin und Cystein verbessert. Bei einer Reihe von neutralen Molekülen wie Oxazolidinone, Hydantoine und Diazepine war eine verbesserte Auflösung zu erkennen, was in Einzel-Lösungsmitteln wie Methanol, Ethanol und Acetonitril besonders bemerkenswert ist. Bei manchen sauren Molekülen wurde auch eine erhöhte Selektivität nachgewiesen.
  • Gebundene Phase: Teicoplanin-Aglycon
  • pH-Betriebsbereich: 3,0–6,8
  • Partikeldurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
  • Porengröße: 100 Å
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemoenzymatic preparation of enantiopure l-benzofuranyl- and l-benzo[b]thiophenyl alanines
Podea, Paula Veronica, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19 (4), 500-511 (2008)
Julia Koidl et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 70(6), 1254-1260 (2007-11-06)
This paper deals with the chiral separation of triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) by HPLC and micro-HPLC. The separation of T3 and T4 is of great pharmaceutical and clinical interest, since the enantiomers exhibit different pharmacological activities. The HPLC measurements
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Abdulrahman A Al-Majed
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(1), 96-99 (2009-05-19)
A direct chiral high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for the resolution and quantification of antiepileptic drug enantiomers, R-(-)- and S-(+)-vigabatrin (gamma-vinyl-gamma-aminobutyric acid) in pharmaceutical products. The separation was optimized on a macrocyclic glycopeptide antibiotic chiral stationary
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)