Merck
14019AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
HPLC-Säule Astec® CHIROBIOTIC® TAG chiral, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L63
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 2.1 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
teicoplanin aglycone phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
3.0-6.8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Durch die Entfernung von drei Kohlenhydratgruppen erhält CHIROBIOTIC® TAG komplementäre Selektivität zu CHIROBIOTIC® T. Die Auflösung wird für viele Aminosäuren, α-, β-, γ- und zyklischem, insbesondere aber schwefelhaltigem Methionin, Histidin und Cystein verbessert. Bei einer Reihe von neutralen Molekülen wie Oxazolidinone, Hydantoine und Diazepine war eine verbesserte Auflösung zu erkennen, was in Einzel-Lösungsmitteln wie Methanol, Ethanol und Acetonitril besonders bemerkenswert ist. Bei manchen sauren Molekülen wurde auch eine erhöhte Selektivität nachgewiesen.
  • Gebundene Phase: Teicoplanin-Aglycon
  • pH-Betriebsbereich: 3,0–6,8
  • Partikeldurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
  • Porengröße: 100 Å
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)
Abdulrahman A Al-Majed
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(1), 96-99 (2009-05-19)
A direct chiral high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for the resolution and quantification of antiepileptic drug enantiomers, R-(-)- and S-(+)-vigabatrin (gamma-vinyl-gamma-aminobutyric acid) in pharmaceutical products. The separation was optimized on a macrocyclic glycopeptide antibiotic chiral stationary
Ilaria D'Acquarica et al.
Journal of chromatography. A, 1061(2), 167-173 (2005-01-12)
We describe a new tandem-columns chiral-achiral HPLC arrangement by using a chiral column (CHIROBIOTIC TAG) connected in series with an achiral column (Spherisorb S5 SCX), based on a strong cationic exchange mechanism; this approach is very useful for the analysis
Chemoenzymatic preparation of enantiopure l-benzofuranyl- and l-benzo[b]thiophenyl alanines
Podea, Paula Veronica, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19 (4), 500-511 (2008)