Merck
12023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Chirale stationäre Phasensäule T
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® T Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L63
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
teicoplanin glycopeptide phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
3.8-6.8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
CHIROBIOTIC® T und T2 enthalten Teicoplanin als chiralen Selektor. Sie bieten eine einzigartige Selektivität für zahlreiche Molekülklassen, spezifisch underivatisierte α, β, γ und zyklische Aminosäuren, N-derivatisierte Aminosäuren, Hydroxy-Carbonsäuren, saure Verbindungen wie Carbonsäuren und Phenole, kleine Peptide, neutrale aromatische Analyten sowie zyklische aromatische und aliphatische Amine. Trennungen, die normalerweise mit chiralen stationären Kronenether- oder Ligandenaustausch-Phasen erzielt werden, sind mit den CHIROBIOTIC® T und T2 ebenfalls möglich, jedoch in wesentlich einfacheren mobilen Phasen wie Wasser-Alkohol. Außerdem wurden alle bekannten Betablocker (Aminoalkohole) und Dihydrocumarine aufgetrennt. CHIROBIOTIC® T und T2 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bindungschemie und der Porengröße des Trägerteilchens, was ihnen eine unterschiedliche Selektivität und präparative Kapazität verleiht.
  • Gebundene Phase: Teicoplanin
  • pH-Betriebsbereich: 3,8–6,8
  • Teilchendurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
  • Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
CHIROBIOTIC Häufig gestellte Fragen
CHIROBIOTIC Referenzbibliografie
Literatur zu chiralen Produkten
Anwendung
  • Chiral liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method development for the detection of salbutamol in urine samples.: In dieser Studie wird die Anwendung der chiralen Flüssigchromatographie in Verbindung mit der Massenspektrometrie für den Nachweis von Salbutamol im Urin beschrieben. Dabei wird der Nutzen der Säule für empfindliche biomedizinische Tests hervorgehoben (Chan et al., 2016).
  • High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: Diese Forschung zeigt die Wirksamkeit der Säule bei der Enantiose-Trennung spezifischer zyklischer Aminosäuren und beweist ihre Vielseitigkeit und Bedeutung bei chiralen Trennungen (Berkecz et al., 2009).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Syntheses of racemic and non-racemic silicon- and germanium-containing a-amino acids of the formula type H2NCH(CH2ElR3)COOH (El=Si, Ge; R=organyl) and incorporation of d-H2NCH(CH2SiMe3)COOH and d-H2NCH(CH2GeMe3)COOH into biologically active decapeptides: a study on C/Si/Ge bioisosterism
Merget, Markus, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 628 (2), 183-194 (2001)
D Abd el-Hady et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(5), 919-925 (2005-05-03)
A simple, sensitive and selective high performance liquid chromatographic method with UV detection for the chiral separation of racemic methotrexate (rac-Mtx) and enantiomeric purity of L-methotrexate in pharmaceutical formulations was developed and validated. The chiral separation was optimized studying both
Berit P Jensen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 865(1-2), 48-54 (2008-03-07)
A stereoselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry assay was developed and validated for quantification of S- and R-metoprolol at concentrations of 0.5-50 microg/L in human plasma. Metoprolol was extracted from plasma by liquid-liquid extraction with ethyl acetate (82% recovery). Chromatographic separation
P Forssén et al.
Journal of chromatography. A, 1212(1-2), 89-97 (2008-10-31)
The shapes of elution profiles are often significantly influenced by the presence of strongly adsorbed additives in the mobile phase. This aspect needs to be considered in quantitative optimization of preparative chromatography. The theoretical study carried out here is based
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out