13193-U
Dowex Marathon™ A OH Form 1 kg
pkg of 1 kg
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
formerly Dowex Marathon™ A hydroxide
Form
beads
Quervernetzung
8‑10 % cross-linked
Verpackung
pkg of 1 kg
Feuchtigkeit
60-72%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary amine
Partikelgröße
23-27 mesh
560-660 μm
Kapazität
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?