13022AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Astec® Chirobiotic® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Matrix
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
ristocetin A glycopeptide phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
operating pH range
3.5-6.8
Trenntechnik
chiral
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..