Wichtige Dokumente
12484-U
Säule 6ft Edelstahl gepackt mit 100/120 Molekularsieb 5A, vorkonditioniert
phase none, matrix 100/120 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Synonym(e):
Metallbepackte GC-Säule (kompatibel mit Agilent, Konfiguration „A“)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Agilent
Parameter
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
100/120 Molecular Sieve 5A support
Aktive Matrixgruppe
none phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)