Wichtige Dokumente
21284-U
GC stationäre Phase
phase SP®-2100, bottle of 10 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets requirements for USP G1
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 10 g
Parameter
0-350 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
SP®-2100 phase
Löslichkeit
chloroform: soluble
Säulenart
packed GC
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)