12020AST
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® T Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L63
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 2.1 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
teicoplanin glycopeptide phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
3.8-6.8
Trenntechnik
chiral
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Gebundene Phase: Teicoplanin
- pH-Betriebsbereich: 3,8–6,8
- Teilchendurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
- Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
CHIROBIOTIC Häufig gestellte Fragen
CHIROBIOTIC Referenzbibliografie
Literatur zu chiralen Produkten
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?