11048-U
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 569, 20-45 mesh, bottle of 500 g
Synonym(e):
carbon adsorbent, CMS, 60-80 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Carboxen® Adsorptionsmittel, matrix Carboxen® 569, 20-45 mesh, bottle of 500 g
Produktlinie
Carboxen®
Form
powder
Verpackung
bottle of 500 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~485 m2/g
Matrix
Carboxen® 569
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
20-45 mesh
Porengröße
~0.10 cm3/g macroporosity
~0.14 cm3/g mesoporosity
~0.20 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
Dichte
~0.61 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sphärisch
- Hart (Ball-Pan-Hardness >98 %)
- Stabil bis 400 °C
- Hohe Reinheit
- Einfaches Packing
- Stabil über den gesamten pH-Bereich
- Erzeugen keinen Gegendruck
- Hohe osmotische Schockstabilität
- Gestaffelte Porengröße (von Makro zu Meso zu Mikro)
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.