ZMS1042
Anti-ssDNA Antibody, clone 16-19 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Single stranded DNA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16-19, recombinant monoclonal
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
bovine
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Dot Blot with ssDNA from Calf thymus.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ssDNA from Calf thymus.
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial of dilutions from a representative lot detected ssDNA from Calf thymus.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ssDNA in Molt 4 cells treated with Etoposide (10 M; overnight).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Dot Blot with ssDNA from Calf thymus.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ssDNA from Calf thymus.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)