Merck
Z748021
Reducing part for Hettich® swing-out rotor No. 1624
for 1 x 50 mL tubes (34 x 100 mm size)
Größe auswählen
1 EA
CHF 59.00
CHF 59.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 59.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 59.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1331
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1481, 1490, 1495 (buckets)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)