Merck
Z653381
Zubehör für Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R Zentrifugen
Adapter for 4-7 mL tubes 13x100 mm, for ROTOFIX 32 and UNIVERSAL 320
Größe auswählen
1 EA
CHF 70.80
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 70.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 5 / 6 / 7 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1383
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1481, 1490, 1495 (Rotors)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)