Z744195
eXTReme™ SealMate™ Adhesive Microplate-sealing Film Rolls
non-sterile
Synonym(e):
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
Verpackung
pkg of 160 ea (2 rolls, 80 sheets per roll)
Hersteller/Markenname
Excel Scientific RSMXTR-2
Parameter
-20-+120 °C temp. range
Methode(n)
PCR: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extra strong adhesive minimizes evaporation yet removes easily without leaving residue on the plate.
- Replacement rolls can be easily installed by releasing the locking clasps on the dispenser
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)