Z741774
LifeSep 500SX
for 500 ml vessels
Synonym(e):
LifeSep magnetic separation stand
Größe auswählen
CHF 18’170.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 18’170.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Dexter Magnetic Technologies 2906019-1
H × B × T
142 mm × 140 mm × 108 mm
Allgemeine Beschreibung
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)