Merck
Z508233
Sigma-Aldrich
Quick-release clamps
without extension, for flange 100 mm
Synonym(e):
clamps, quick release clamp
Größe auswählen
1 EA
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 205.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.43
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 651725
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)