Merck
Z707082
Ohaus® Scout® Pro Waage
SP202, AC/DC input 120 V AC
Synonym(e):
laboratory scales, portable balances
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Hersteller/Markenname
SP202
Verfügbarkeit
not available in EU
Messbereich Wiegekapazität
200 g, resolution: 0.01 g
Plattformdurchm.
120 mm
Akkuleistung
4 AA (batteries not included)
Allgemeine Beschreibung
  • Einheiten: g, kg, oz, ozt, dwt
  • RS232 Interface
  • Zwei-Knopf Bedienfeld
  • Änderung der Wägeeinheit durch Knopfdruck
  • Strom- oder Batteriebetrieb
  • versiegeltes Bedienfeld
  • Schutz des Wiegemechanismus beim Transport
  • Arretierungsfunktion
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)