Merck
Z688738
Nunc® 96 DeepWell-Platte, unbehandelt
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
Synonym(e):
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
Größe auswählen
32 EA
CHF 416.00
CHF 416.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
32 EA
CHF 416.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
CHF 416.00
Check Cart for Availability
Materialien
polystyrene
round clear wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 32 ea (internal packs of 4)
Hersteller/Markenname
Nunc 278606
Kapazität
1.0 mL
Platte L × B × H
128 mm × 86 mm × 41 mm
Größe
96 wells
Volumen
1 mL
Maximales Well-Volumen
900 μm
Arbeitsvolumen
0.9 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Nunc 96 DeepWell-Platten können leicht mit automatischen Probenhandhabungsinstrumenten verwendet werden und eignen sich ideal für die Probensammlung, -lagerung und Bibliotheksanwendungen in der kombinatorischen Chemie.
  • Rundboden-Wells
  • Alphanumerisches Raster für eine schnelle Probenidentifizierung
  • Mit Well-Deckeln und Dichtungsband verschließbar
Rechtliche Hinweise
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)