BR701354
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 2.2 mL, polypropylene
Synonym(e):
Deep-well Plates, Sample Storage
Größe auswählen
CHF 159.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 159.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Beschreibung
alphanumeric identification system
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pack of 24 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 701354
Größe
96 well
Volumen
2.2 mL
Arbeitsvolumen
2.2 mL
Bindungsart
non-treated surface
Anwendung
- Cell culture and tissue culture
- High-Throughput Screening (HTS)
- Tests requiring a mother plate
- Serial dilutions
- Reagent transfer and sample storage down to -80 °C (PP)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® 96-well deep well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4
- Stackable for easy storage
- The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.