Merck
Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
Synonym(e):
Hettich® centrifuge adapters
Größe auswählen
1 EA
CHF 19.60
CHF 19.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 19.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 19.60
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 5 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1054-A
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1