Fortfahren mit
AXYST10ML
Self standing screw cap tube
capacity 10 mL
Synonym(e):
centrifuge tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
screw top cap
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
screw top cap
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
10 mL
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYST050SSSAXYSCT050SSGSAXYSCT050SSRS
description
capacity 10 mL
description
capacity 0.5 mL, sterile
description
capacity 0.5 mL, green, sterile
description
capacity 0.5 mL, red, sterile
material
screw top cap
material
screw top cap, clear tube
material
screw top cap, green
material
screw top cap, red
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
capacity
10 mL
capacity
0.5 mL
capacity
0.5 mL
capacity
0.5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Self standing screw cap tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)