Z637394
Mucocit™-P disinfecting powder cleaner
weight 2.5 kg
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
BRAND 44920
Gewicht
2.5 kg
Allgemeine Beschreibung
Microbiological efficiency / concentration for use:
- Bacteria (inc TbB) and fungi to DGHM: 3% (30 g/L)/1 hour
- Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV: 1% (10 g/L)/5 min.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)