BR759115
BRAND® semi-micro cuvette
PMMA, minimum filling volume 1.5 mL
Synonym(e):
Cuvettes
Größe auswählen
CHF 17.70
Größe auswählen
About This Item
CHF 17.70
Empfohlene Produkte
Materialien
PMMA
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 759115
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- BRAND® semi-micro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
- Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
- Packed grouped by mold cavity number to ensure the lowest variation of extinction coefficient.
- Standard 10mm light path.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)