Z617911
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Synonym(e):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless polystyrene tube
conical bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 5,000 × g
skirt
Verpackung
case of 1300
Hersteller/Markenname
Greiner 164180
Kapazität
12 mL
Größendurchm. × L
× 16.8 mm × 100 mm
Farbe
white cap, polyethylene