Z614548
Vivaspin 6 centrifugal concentrator
MWCO 100 kDa
Größe auswählen
CHF 821.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 821.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Beschreibung
PES membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Verpackung
package of 100 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius VS0642
Parameter
10000 × g max. centrifugal force
Totstoppvolumen
30 μL
Membranfläche
2.5 cm2
Röhrchengröße
~15 mL
Arbeitsvolumen
6 mL
Porengröße
100 kDa MWCO
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)