Merck
Z600350
Hellma® UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
Synonym(e):
Hellma Micro Absorption Cuvettes
Größe auswählen
1 EA
CHF 573.00
CHF 573.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 573.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
CHF 573.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
2 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 105.201-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
15 mm , aperture
Kammervolumen
100 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
Apertur 5 mm x 2 mm rechteckig
Mit PE-Stopfen, 2 Seiten geschliffen, Apertur 8 x 2 mm rechteckig
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. En las cubetas de absorción y celdas ¿qué nivel de paralelismo entre las caras pueden garantizar?
    1 answer
    1. This cuvette guarantees a high level of parallelism between the faces, with a tolerance of ±0.01 mm.
      Standard Quartz Cuvettes for High Accuracy
      "pathlength and parallelism are certified with an uncertainty of ±0.0005 mm"
      https://qvarz.com/standard-quartz-cuvettes-for-high-accuracy-spectrophotometry/