Merck
Z600393
Hellma® Ultra-Mikro-Standardküvetten für Absorptionsmessung
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
Synonym(e):
Ultra Micro standard absorption cuvettes
Größe auswählen
1 EA
CHF 442.00
CHF 442.00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 442.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 442.00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 105.202-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
15 mm , aperture
Kammervolumen
50 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
mit PE-Stopfen, rechteckige Apertur 2.5 mm × 2 mm
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.