Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 85.80 |
Über diesen Artikel
CHF 85.80
material
Rayon film
sterility
sterile
feature
piercable
packaging
pack of 50 ea (one tamper evident zippered bag of 50)
manufacturer/tradename
Excel Scientific BS-25
technique(s)
tissue culture: suitable
L
142.9 mm
W × L
8.26 cm × 14.29 cm
W
82.6 mm
General description
- nicht zytotoxisch, hoch gasdurchlässig
- mit Pipettenspitzen oder Pipetten zur Probenrückgewinnung leicht durchstechbar
- Für Temperaturen von -20 °C bis +80 °C empfohlen
Hinweis: AeraSeal™-Folien sind für hypoxische Kulturbedingungen geeignet.
Application
- AeraSeal™-Folie wird für die Abdeckung von opaken, weißen 96-Well-Platten zur Inkubation von Bakterienzellen verwendet.
- Sie wird zur Versiegelung von 96-Deep-Well-Platten eingesetzt, um Hefezellen zu kultivieren.
- Sie wird zur Versiegelung von 96-Well-Mikrotiterplatten verwendet, um Milben zu separieren.
- Suitable for hypoxic culture conditions
- Cell culture
- Tissue culture
- Bacterial culture
Features and Benefits
- Steril, nicht zytotoxisch und hochgradig gasdurchlässig für ein breites Spektrum an Kulturen
- Einfach durchstechbar für die Probengewinnung mit Pipettenspitzen oder Pipetten
- Geeignet zum Einsatz in Umgebungen vom Inkubator bis zum Gefrierschrank – hält Temperaturen von −20 °C bis +80 °C stand
- non-cytotoxic
- highly gas permeable easily pierceable with pipet tips or pipets for sample recovery
- recommended for temperatures from -20 °C to +80 °C
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description sterile | description non-sterile | description sterile | description AeraSeal™ film, suitable for (for cell and tissue culture) |
| manufacturer/tradename Excel Scientific BS-25 | manufacturer/tradename Excel Scientific B-100 | manufacturer/tradename Excel Scientific BS-25 | manufacturer/tradename Excel Scientific RB-81x100 |
| W × L 8.26 cm × 14.29 cm | W × L 8.26 cm × 14.29 cm | W × L 8.26 cm × 14.29 cm | W × L 81 mm × 100 m |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| material Rayon film | material Rayon film | material Rayon film | material Rayon film |
| packaging pack of 50 ea (one tamper evident zippered bag of 50) | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 50 ea | packaging roll of 1 |
| W 82.6 mm | W 82.6 mm | W - | W - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AeraSeal™-Folie
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?