Z334332
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 84 x 13 mm tubes, white
Größe auswählen
CHF 70.90
Größe auswählen
About This Item
CHF 70.90
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 6 × 14
Holds 84 x 13 mm tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4340000
L × B × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
Farbe
white
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)