Merck
Z334146
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 21 x 30 mm tubes, blue
Größe auswählen
5 EA
CHF 78.60
CHF 78.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 78.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
CHF 78.60
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 3 × 7
Holds 21 x 30 mm tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4340041
L × B × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
Das günstige Gestell für alle handelsüblichen Durchmessern. Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP, schwimmen nicht im Wasserbad! Alphanumerische Kennzeichnung der Positionen, Lieferung im Dreierpack. Sechs verschiedene Größen in 4 Farben.
Sonstige Hinweise
BR4340041 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)