Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Materialien
PE-LD
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
BRAND
Länge
194 mm
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ideal für Proben und Umfüllen von infektiösen und giftigen Flüssigkeiten.
Sonstige Hinweise
BR125420 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)