Z328685
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch
L 12 mm, bar diam. 4.5 mm
Größe auswählen
CHF 28.30
Größe auswählen
About This Item
CHF 28.30
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
cylindrical
Hersteller/Markenname
BRAND 137105
Länge
12 mm
Stabdurchmesser
4.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)