Merck
Z327506
BRAND® Messzylinder, PMP
volume 2,000 mL, tol. accuracy: 8 mL, subdivision, 20 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 78.30
CHF 78.30
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 78.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
CHF 78.30
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Leistungsmerkmale
subdivision 20 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 8 mL
Messbereich Volumen
2,000 mL
Höhe
535 mm
Allgemeine Beschreibung
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Sonstige Hinweise
BR35164 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)