Merck
Z304832
Quickfit® Trockenrohr
joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
MF23/2
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT (19/26 cone size)
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 23/2
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Gewinkelt, hält das Trockenmittel durch Glaswollstopfen zurück.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited