Merck
Z327328
BRAND® Messzylinder, PMP, geprägte Skala
volume 50 mL, accuracy: 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Agentur
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 1 mL
Höhe
200 mm
Allgemeine Beschreibung
Hohe Form, kalibriert. Perfektes zylindrisches Design und identische Skalierungen für bequemes Ablesen. Funktionaler Ausfluss minimiert Verschüttungen. Verstärkte Kante erhöht die Stabilität. Neues, stabileres Bodendesign.
Sonstige Hinweise
BR34928 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)