Merck
Z327247
BRAND® Messzylinder, PMP, geprägte Skala
volume 10 mL, accuracy: 0.2 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Agentur
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.2 mL
Höhe
145 mm
Allgemeine Beschreibung
Hohe Form, kalibriert. Perfektes zylindrisches Design und identische Skalierungen für bequemes Ablesen. Funktionaler Ausfluss minimiert Verschüttungen. Verstärkte Kante erhöht die Stabilität. Neues, stabileres Bodendesign.
Sonstige Hinweise
BR34908 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)