Merck
Z281298
Laborbürsten
Cylinder, L 20 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 6 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
20 in.
brush diam. × L
2 3/8 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6