Merck
Z327107
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 1000 mL, accuracy: 0.4 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 102.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
Verbindung
joint ST/NS neck24/29
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37453
Messbereich Volumen
1000 mL, accuracy: 0.4 mL
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit austauschbarem braunem Glas Stopfen. Beschriftung in hochkontrastischer weisser Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37453 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)