Merck
DWKFDF138A
Azlon Volumetric Flask
class A, tolerance, capacity 1000 mL
Synonym(e):
FDF138A
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
class A tolerance
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF138A
Kapazität
1000 mL
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)