Merck
Z327069
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Größe auswählen
2 EA
CHF 87.50
CHF 87.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 87.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 87.50
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.1 mL
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit austauschbarem braunem Glas Stopfen. Beschriftung in hochkontrastischer weisser Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37449 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)