Z323497
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Größe auswählen
CHF 174.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 174.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agentur
according to DIN 12 700-3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.02 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 13563
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: ±0.03 mL
Länge
~800 mm
Volumen
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)