Z323500
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Größe auswählen
CHF 174.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 174.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agentur
according to DIN 12 700-3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.05 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 13566
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
Länge
~800 mm
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)