Z317322
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 0.5 ml tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 123.107
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
- 24-place capacity
- Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
- Non-slip stand
- Numbered positions
- UV-resistant
- Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)